Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2470,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
1-10 ng/mL EC50
mol wt
11.5 kDa (predicted; 9 kDa under reducing conditions)
packaging
pkg of 5 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Il13(16163)
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| biological source mouse | biological source human | biological source mouse | biological source mouse |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?