Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
rat
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Intestinal acetone powder rat has been used:
- to degrade salicin-α-D-maltotriopyranoside (β-Sa-α-G3)
- as a reagent for the evaluation of α-glucosidase inhibition
- in a study to obtain angiotensin I converting enzyme (ACE) inhibitory active fractions from pea and whey protein hydrolysates
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rat | biological source rat | biological source human plasma | biological source rat plasma |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Elizabeth Devi Wahengbam et al.
Food chemistry, 292, 39-46 (2019-05-06)
Iron (Fe) and folic acid (FA) fortified parboiled rice was produced by applying 'brown rice parboiling' method. The effect of milling and the effectiveness of fortification were tested in relation to the amount of bioaccessible and bioavailable form of Fe
Fractionation of angiotensin I converting enzyme inhibitory activity from pea and whey protein in vitro gastrointestinal digests
Vermeirssen V, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(3), 399-405 (2005)
Evaluation of probiotic potential and anti-hyperglycemic properties of a novel Lactobacillus strain isolated from water kefir grains
Koh WY, et al.
Food Science and Biotechnology, 27(5), 1369-1376 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I1630-10G | 04061833847862 |