Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3670,00 zł
biological source
rat plasma
Quality Segment
form
powder
quality
60-80% protein (≥60% of protein is clottable)
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
60-80% (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Fga(361969), Fgb(24366), Fgg(24367)
Application
- in the preparation of growth factor solutions[1]
- to apply on discontinuous SDS-polyacrylamide gels for the detection of IgG (immunoglobulins) type antibodies by immunoblot analysis
- to mix with cell suspension to form a clot and retain the cells for avoiding its dispersion during transplantation
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rat plasma | biological source human plasma | biological source human plasma | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration 60-80% (biuret) | concentration 50-70% protein (biuret) | concentration - | concentration - |
| form powder | form powder | form lyophilized | form lyophilized |
| mol wt α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, soluble dimer 340 kDa | mol wt α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?