Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 107,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS9903
Feature:
Holds 1 x slides 76x26 mm
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 25
107,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
cardboard
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 25
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9903
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
General description
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
- 1, 2 and 4-place slide mailer versions
- Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
- Disposable
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material cardboard | material cardboard | material polypropylene | material polypropylene |
| feature Holds 1 x slides 76x26 mm | feature Holds 2 x slides 76x26 mm | feature Holds 5 x slides 76x26 mm | feature Holds 5 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS9903 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS9904 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15983G | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15982 |
| packaging pack of 25 | packaging pack of 36 | packaging package of 25 Slide mailers | packaging package of 25 Slide mailers |
| L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm | L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm | L × W × H - | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardboard slide mailer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| HS9903 | 04061835296538 |