Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 129,00 zł |
Informacje o tej pozycji
129,00 zł
material
polypropylene
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
packaging
package of 25 Slide mailers
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15982
size
81 mm × 19 mm × 31 mm
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description side opening | description end opening | description natural | description assorted colors, natural, red, yellow |
| feature Holds 5 x slides 76x26 mm | feature Holds 5 x slides 76x26 mm | feature Holds 2 x slides 76x26 mm | feature Holds 2 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15982 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15983G | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15983B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15983A |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| packaging package of 25 Slide mailers | packaging package of 25 Slide mailers | packaging - | packaging - |
| size 81 mm × 19 mm × 31 mm | size - | size 93x68x50 mm | size 93x68x50 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide mailer, 5 place
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?