Wybierz wielkość
180,00 zł
180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
material
cardboard
feature
Holds 2 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 36
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9904
L × W × H
103 mm × 79 mm × 5 mm
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS9904 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15983G | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS9903 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15982 |
| material cardboard | material polypropylene | material cardboard | material polypropylene |
| feature Holds 2 x slides 76x26 mm | feature Holds 5 x slides 76x26 mm | feature Holds 1 x slides 76x26 mm | feature Holds 5 x slides 76x26 mm |
| packaging pack of 36 | packaging package of 25 Slide mailers | packaging pack of 25 | packaging package of 25 Slide mailers |
| L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm | L × W × H - | L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm | L × W × H - |
General description
- 1, 2 and 4-place slide mailer versions
- Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
- Disposable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?