Przejdź do
HS120684
Clinical 4-Way Tube Rack
blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120684
Feature:
to hold Side A 12 x 13 mm, Side B 18 x 13 mm, Side C 12 x 17 mm and side D 18 x 17 mm tubes
Material:
blue , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue , polypropylene
feature
to hold Side A 12 x 13 mm, Side B 18 x 13 mm, Side C 12 x 17 mm and side D 18 x 17 mm tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120684
L × W × H
232 mm × 70 mm × 95 mm
General description
The Clinical 4-Way Tube Rack is the only tube rack specifically designed to hold round, flat & conical blood collection and culture tubes. It holds multiple tube sizes without multiple racks.
Features and Benefits
  • Accommodates all brands of 13 and 16 mm round, flat and conical bottom blood collection & culture tubes
  • Only 4-way rack available with a six way connection, link different or the same well sizes, end to end or side by side, in any orientation
  • Customize the rack to fit the number of wells required, infinite units can be linked together or use one standalone unit
  • Uniformly spaced wells help eliminate pipetting errors which enables more accurate results
  • Molded alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Robust, made from polypropylene that is chemical resistant and easy to clean
  • Racks can be used in water baths and placed in freezers
  • Assorted color pack available for color coding options
  • Patent Pending
  • Autoclavable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120686HS120687HS120685
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120684
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120686
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120687
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120685
material
blue , polypropylene
material
green , polypropylene
material
clear , polypropylene
material
polypropylene , purple
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
L × W × H
232 mm × 70 mm × 95 mm
L × W × H
232 mm × 70 mm × 95 mm
L × W × H
232 mm × 70 mm × 95 mm
L × W × H
232 mm × 70 mm × 95 mm
feature
to hold Side A 12 x 13 mm, Side B 18 x 13 mm, Side C 12 x 17 mm and side D 18 x 17 mm tubes
feature
to hold Side A 12 x 13 mm, Side B 18 x 13 mm, Side C 12 x 17 mm and side D 18 x 17 mm tubes
feature
to hold Side A 12 x 13 mm, Side B 18 x 13 mm, Side C 12 x 17 mm and side D 18 x 17 mm tubes
feature
to hold Side A 12 x 13 mm, Side B 18 x 13 mm, Side C 12 x 17 mm and side D 18 x 17 mm tubes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clinical 4-Way Tube Rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
HS120684-5EA04065265819701