Kluczowe dokumenty
HS120685
Clinical 4-Way Tube Rack
purple
Wybierz wielkość
5 EACH
425,00 zł
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EACH
425,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.17
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
purple
Właściwości
to hold Side A 12 x 13 mm, Side B 18 x 13 mm, Side C 12 x 17 mm and side D 18 x 17 mm tubes
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120685
dł. × szer. × wys.
232 mm × 70 mm × 95 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Clinical 4-Way Tube Rack to jedyny stojak na probówki zaprojektowany specjalnie do przechowywania okrągłych, płaskich i stożkowych probówek do pobierania krwi i hodowli. Mieści wiele rozmiarów probówek bez konieczności stosowania wielu stojaków.
Cechy i korzyści
  • Obsługuje wszystkie marki okrągłych, płaskich i stożkowych probówek do pobierania i hodowli krwi o średnicy 13 i 16 mm.
  • Jedyny dostępny 4-kierunkowy stojak z sześciokierunkowym połączeniem, łączący różne lub te same rozmiary studzienek, koniec do końca lub obok siebie, w dowolnej orientacji
  • Dostosuj stojak do liczby wymaganych studzienek, nieskończoną liczbę jednostek można połączyć ze sobą lub użyć jednej samodzielnej jednostki.
  • Równomiernie rozmieszczone studzienki pomagają wyeliminować błędy pipetowania, co zapewnia dokładniejsze wyniki.
  • Formowana identyfikacja alfanumeryczna umożliwiająca szybką lokalizację i wyszukiwanie probówek
  • Wytrzymały, wykonany z polipropylenu, który jest odporny na chemikalia i łatwy do czyszczenia
  • Stojaki mogą być używane w łaźniach wodnych i umieszczane w zamrażarkach
  • Dostępne różne kolory opakowań dla opcji kodowania kolorami
  • Zgłoszone do opatentowania
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)