Przejdź do
H9631
DL-α-Hydroxystearic acid
≥99%
Synonim(y):
D,L-2-hydroxystearic acid, 2-Hydroxyoctadecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
KIHBGTRZFAVZRV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-α-Hydroxystearic acid is a mixture of D and L-α-hydroxystearic acid (2-Hydroxyoctadecanoic acid) enantiomers. α-Hydroxystearic may be used in studies on the properties and metabolism of α-hydroxylated (2-hydroxylated) medium chain fatty acids.
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4148L6641H7002
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Salim-Hanna et al.
Lipids, 24(8), 750-752 (1989-08-01)
Combined--but not individual--microsomal and supernatant fractions obtained from rat brains not only consume oxygen but also provoke emission from added chlorophyll. These results are consistent with literature data (Levis and Mead, J. Biol. Chem. 239, 77 [1964]) for trapping of
Conrad D Lendrum et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(8), 4430-4438 (2011-03-23)
2-Hydroxyacids display complex monolayer phase behavior due to the additional hydrogen bonding afforded by the presence of the second hydroxy group. The placement of this group at the position α to the carboxylic acid functionality also introduces the possibility of
R Schütz et al.
International journal of cosmetic science, 41(3), 240-256 (2019-04-08)
We report on the preparation and efficacy of 10-hydroxystearic acid (HSA) that improves facial age spots and conspicuous pores. The hydration of oleic acid into HSA was catalyzed by the oleate hydratase from Escherichia coli. Following treatment with HSA, collagen
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H9631-25MG04061833812785