Przejdź do
H4148
DL-β-Hydroxymyristic acid
≥98%
Synonim(y):
3-Hydroxytetradecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.37
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
ATRNZOYKSNPPBF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-β-Hydroxymyristic acid (3-HTA) is a mixture of D- and L-β-hydroxymyristic acid enantiomers. 3-Hydroxytetradecanoic acids are used to study their roles in biological processes such as oxidative stress, inflammation and insulin resistance. 3-HTA is also used in endotoxin and lipid A research.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4398H3648H9631
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H4148-50MG04061833794678
H4148-10MG04061833794661