Przejdź do
L6641
Lignoceric acid
≥99% (GC)
Synonim(y):
Tetracosanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4680,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)22COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.64
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-180-7
Beilstein/REAXYS Number:
1728237
MDL number:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6543H3398H0388
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥95% (capillary GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lignoceric acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L6641-5G04061833958964
L6641-1G04061833958957
L6641-10G04061832862767
L6641-100MG04061833958940