Przejdź do
H5160
Hyperforin
≥85% (HPLC), Use secondary activity, solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
1691,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H52O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.78
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
solution
1691,50 zł
Cena katalogowa1990,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hyperforin, ≥85% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(=O)[C@@]12C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(/C)C)(C[C@H](C\C=C(\C)C)[C@@]1(C)CC\C=C(\C)C)C2=O
InChI
1S/C35H52O4/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3/t27-,33+,34+,35-/m0/s1
InChI key
IWBJJCOKGLUQIZ-HQKKAZOISA-N
General description
Hyperforin is a phloroglucinol component of St. John′s wort and a pregnane X receptor ligand.
Application
Hyperforin may be used:
  • as a reference standard for calibration curve generation in high-perfornamce liquid chromatography (HPLC) analysis
  • to test its cytotoxic effect and apoptosis induction in mouse embryonic cells[1]
  • as a pregnane X receptor (PXR) in porcine brain capillary endothelial cells for transport assay[2]
Biochem/physiol Actions
Hyperforin is an active antidepressant and an inhibitor of cytochrome P450 3A4 (CYP3A). It elicits antioxidant and antibacterial activity. Hyperforin is also embryotoxic and inhibits tumor proliferation.[1] It effectively inhibits dopamine, serotonin and norepinephrine.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1792G5172487960
form
solution
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)