Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
Nazwa produktu
Hyperforin (dicyclohexylammonium) salt,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)C(=O)[C@@]34C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(\C)C)(C[C@H](C\C=C(/C)C)[C@@]3(C)CC\C=C(\C)C)C4=O
InChI
1S/C35H52O4.C12H23N/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3;11-13H,1-10H2/t27-,33+,34+,35-;/m0./s1
InChI key
ZUYCAROZOLUHJY-DNSWOBEMSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description phyproof® Reference Substance | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC) | description analytical standard |
| form powder | form - | form crystals | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![7-Diethylamino-3-[4-(iodoacetamido)phenyl]-4-methylcoumarin BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/151/285/a8e712af-fe50-4dab-acb6-1ce06d8349f7/640/a8e712af-fe50-4dab-acb6-1ce06d8349f7.png)