Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 661,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł 2176,00 zł |
Informacje o tej pozycji
661,00 zł
Nazwa produktu
GW4064, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1onc(c1COc2ccc(\C=C\c3cccc(c3)C(O)=O)c(Cl)c2)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C28H22Cl3NO4/c1-16(2)27-21(26(32-36-27)25-22(29)7-4-8-23(25)30)15-35-20-12-11-18(24(31)14-20)10-9-17-5-3-6-19(13-17)28(33)34/h3-14,16H,15H2,1-2H3,(H,33,34)/b10-9+
InChI key
BYTNEISLBIENSA-MDZDMXLPSA-N
General description
Application
- to investigate its ability to protect the livers of mice from lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation and apoptosis
- to examine its capability to inhibit mucosal injury in ileum caused by lipopolysaccharide (LPS)
- to treat ileal explants
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 0.2 mg/mL | solubility DMSO: >25 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G5172-25MG | 04061831238945 |
| G5172-5MG | 04061833633472 |