Przejdź do
H5134
D-Homocystine
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(R,R)-4,4′-Dithiobis(2-aminobutanoic acid)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.35
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nazwa produktu
D-Homocystine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
SMILES string
N[C@H](CCSSCC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
ZTVZLYBCZNMWCF-PHDIDXHHSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Homocystine may be used in the preparation of carbocyclic nucleoside such as S-aristeromycinyl-L-homocysteine for use in studied on S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase inhibitors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H0501H601030200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.7% (TLC)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H5134-1G04061826212202