Przejdź do
H6010
L-Homocystine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
L-4,4′-Dithiobis(2-aminobutanoic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-962-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728583
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Homocystine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
281-284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
ZTVZLYBCZNMWCF-WDSKDSINSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Homocystine is the oxidized member of the L-homocysteine:L-homocystine pair. Homocysteine/homocystine is derived from methionine. Homocysteine is a pro-thrombotic factor, vasodilation impairing agent, pro-inflammatory factor and endoplasmatic reticulum-stress inducer used to study cardiovascular disease mechanisms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H0501H5134285463
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
98%
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
281-284 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C
mp
-
mp
265 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)