Przejdź do
H4415
HC-030031
≥98% (HPLC), TRPA1 channel blocker, powder
Synonim(y):
1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-N-[4-(1-methylethyl)phenyl]-2,6-dioxo-7H-purine-7-acetamide, 2-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)-N-(4-isopropylphenyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.39
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
894,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HC-030031, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)c1ccc(NC(=O)Cn2cnc3N(C)C(=O)N(C)C(=O)c23)cc1
InChI
1S/C18H21N5O3/c1-11(2)12-5-7-13(8-6-12)20-14(24)9-23-10-19-16-15(23)17(25)22(4)18(26)21(16)3/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,20,24)
InChI key
HEQDZPHDVAOBLN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HC-030031 is a selective TRPA1 channel blocker, antagonizing formalin-evoked calcium influx and formalin-induced pain. IC50 is 5 μM. TRPA1 antagonism is a promising therapeutic target for chronic inflammatory or neurogenic pain.
HC-030031 is a selective TRPA1 channel blocker.
HC-030031 is a selective TRPA1 channel blocker. HC-030031 antagonizes formalin-evoked calcium influx. IC50 is 5 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1142SML1781SML0803
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)