Przejdź do
SML0803
VUF10661
≥98% (HPLC), Chemokine receptor CXCR3 agonist, powder
Synonim(y):
(3S)-N-[(1S)-5-Amino-1-[[(2,2-diphenylethyl)amino]carbonyl]pentyl]-2-(1,4-dioxo-4-phenylbutyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H44N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
644.80
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
VUF10661, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
VUF10661 is a potent agonist of the chemokine receptor CXCR3.
VUF10661 is a potent agonist of the chemokine receptor CXCR3. VUF10661 induces receptor internalization, recruitment of ?-arrestins and activates Gi proteins with similar potency to endogenous CXCL ligands.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0341SML1107SML1781
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)