Przejdź do
H4021
D-Homoserine
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(R)-(+)-2-Amino-4-hydroxybutyric acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721680
Nazwa produktu
D-Homoserine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
UKAUYVFTDYCKQA-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Homoserine is used for the synthesis of bacterial polysaccharids such as the O-antigen of Acinetobacter lwoffii EK30A. D-Homoserine is used to produce atypical serine protease(s) for mechanism studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H6515H3751T8375
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (titration)
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
203 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C
mp
244 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)