Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 529,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-590-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721681
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
203 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
detection
SMILES string
N[C@@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
General description
L-Homoserine is a variant of serine with an additional carbon on its side chain.
Application
L-Homoserine has been used as an internal standard for neurotransmitter analysis and amino acids quantification.
Biochem/physiol Actions
L-Homoserine is used in the biosynthesis of methionine, threonine and isoleucine.
L-Homoserine is synthesized by deoxidation process, catalysed by homoserine dehydrogenase. This is one of the steps in the synthesis of L-threonine. The carbon flux in in bacteria such as E. coli is maintained by this reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98.0% (NT) | description - | description ≥98.0% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 203 °C (dec.) (lit.) | mp 263-265 °C | mp - | mp - |
| color white to off-white | color white | color white | color white to off-white |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) peptide synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Homoserine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?