Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1722350
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DL-3-Hydroxynorvaline, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(O)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-2-3(7)4(6)5(8)9/h3-4,7H,2,6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
LGVJIYCMHMKTPB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3-Hydroxynorvaline (HNV) is a microbial, α amino acid threonine analogue which has antiviral activity (herpes virus) and is toxic to mammalian cells (embryotoxic and teratogenic) presumably via incorporation into proteins. 3-Hydroxynorvaline may be used as an unnatural amino acid to study the fidelity of protein translation at the level of acyl-tRNA editing. 3-Hydroxynorvaline may also be used to study enzymes and molecules involved in threonine metabolism.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC), 98.5-101.5% (NT) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white | color white | color - | color white to off-white |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) peptide synthesis | application(s) food and beverages |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H4002-250MG | 04061832416496 |
| H4002-1G | 04061826059746 |