Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
212-082-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721163
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DL-Norvaline,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
>300 °C
SMILES string
CCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
DL-Norvaline has been used as an internal standard:
- to analyze metabolites in cultured mammalian cells by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)[3][4]
- to convert cysteine and cystine to Cys MPA (S-2-carboxyethylthio-L-cysteine) and quantify the same using a high-performance liquid chromatography (HPLC) analyzer[5]
- for free amino acid analysis in samples of oocytes by liquid chromatography[6]
Biochem/physiol Actions
DL-Norvaline is a neurotransmitter.
Norvaline mediates physiological and pathophysiological processes promoting nitric oxide production. It is used to treat Alzheimer′s disease and is effective against artificial metabolic syndrome in rats.[7] Norvaline exhibits phase transition upon cooling below 190 K and hence it is useful in molecular machines.[1] DL-Norvaline serves as a prototype for research in polymorphism and molecular dynamics of aliphatic α-amino acids containing linear side-chain. It influences the activity, stability, and side-chain packaging of proteins.[2]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC), 98.5-101.5% (NT) | assay - | assay - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp >300 °C | mp - | mp 303 °C | mp - |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Norvaline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?