Przejdź do
H3132
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylamine hydrochloride
Synonim(y):
4-Methoxytyramine hydrochloride, 4-O-Methyldopamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
211-437-3
MDL number:
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
drug control
Home Office Schedule 1
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(CCN)cc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI key
KAAFITWSSODFMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Dopamine metabolite.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4251M5793B4311
drug control
Home Office Schedule 1
drug control
Home Office Schedule 1
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H3132-25MG04061832091266
H3132-500MG04061832082424
H3132-100MG04061832082417