Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 376,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
376,00 zł
Nazwa produktu
3-Methoxytyramine hydrochloride, ≥95.5%, crystalline
Quality Segment
assay
≥95.5%
form
crystalline
drug control
Home Office Schedule 1
color
white to light brown
mp
213-215 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI key
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form solid | form powder | form - |
| assay ≥95.5% | assay 99% (AT) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| drug control Home Office Schedule 1 | drug control - | drug control - | drug control - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color white to light brown | color - | color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methoxytyramine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?