Przejdź do
H0790
HIV Protease Fluorescent Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
2116,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H76N14O14
Masa cząsteczkowa:
1097.22
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
2116,50 zł
Cena katalogowa2490,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HIV Protease Fluorescent Substrate, Ex: 320nm, Em: 420nm
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
acetonitrile: water (1:4): 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Substrate for HIV protease (Wildtype and mutants)
Other Notes
Substrate is cleaved between the Nle and Tyr residue, producing a fluorescence that is measured with Ex: 320nm Em: 420nm. This substrate is recognized by both the Wild Type and Drug Resistant Mutants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H6660230914208748
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
acetonitrile: water (1:4): 1 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, acetonitrile: water (1:1): soluble
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H0790-1MG04061826691182