Przejdź do
208748
Substrat kalpainy-1, fluorogeniczny
An internally quenched fluorogenic substrate peptide derived from the calpain-1 cleavage site of α-spectrin.
Synonim(y):
Substrat μ-kalpainy, fluorogeniczny, H-K(FAM)-EVY~GMMK(DABCYL)-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C79H95N13O19S2
Masa cząsteczkowa:
1594.81
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1020,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
red
solubility
DMSO: 1 mg/mL
fluorescence
λex ~490 nm, λem ~518 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Wewnętrznie wygaszany fluorogeniczny peptyd substratowy pochodzący z miejsca rozszczepienia kalpainy-1 α-spektryny. Nie jest rozpoznawany przez trypsynę ani α-chymotrypsynę i służy jako czuły i specyficzny substrat dla kalpainy-1 (Km = 4,6 µM; kcat = 11 s-1). Rozszczepienie następuje na wiązaniu Tyr-Gly i powoduje wzmocnioną fluorescencję. Maks. wzbudzenia: ~490 nm; maks. emisji: ~518 nm.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Czuły i specyficzny substrat dla kalpainy-1
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Lys(FAM)-Glu-Val-Tyr~Gly-Met-Met-Lys(DABCYL)-OH
Mittoo, S., et al. 2003. Anal. Biochem.319, 234.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208772208771208731
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
208748-2MG04055977202830