Przejdź do
G9768
Guanosine 5′-triphosphate–Agarose
aqueous glycerol suspension
Synonim(y):
5′-GTP agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6540,00 zł
5559,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Biological source:
bacterial (CORYNEBACTERIUM SP), enzyme from Porcine brain, plant (Sea weed), yeast
Form:
aqueous glycerol suspension
Storage temp.:
−20°C
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
bacterial (CORYNEBACTERIUM SP), enzyme from Porcine brain, plant (Sea weed), yeast
form
aqueous glycerol suspension
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
ribose hydroxyls
matrix spacer
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[X]O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O[X])CO[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(O)O)O)O)[n]2c3nc(nc(c3nc2)O)N
Application
Guanosine 5′-triphosphate-agarose (5′-GTP agarose) is an agarose conjugate in aqueous glycerol suspension used in affinity chromatography, for purification of guanosine-binding proteis
Physical form
Suspension in 50% glycerol containing 0.25 M NaCl
Guanosine 5′-triphosphate–Agarose has been used:
  • in chromatographic column for the purification of a translocation stimulating factor
  • in GTP-Agarose pull down assays to measure the levels of GTP-bound RHEB (Ras homolog enriched in brain)
  • in GTP-Binding assay
  • for the depletion of GTP binding proteins in cytosol of rat liver
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2810A0144A2767
biological source
bacterial (CORYNEBACTERIUM SP), plant (Sea weed), enzyme from Porcine brain, yeast
biological source
-
biological source
-
biological source
plant (Sea weed)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix spacer
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix attachment
ribose hydroxyls
matrix attachment
C-8
matrix attachment
C-8
matrix attachment
C-8
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)