Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 530,00 zł | |
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
≥2 μmol per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate-Agarose (3′,5′-cAMP agarose) may be used in affinity chromatography for the separation of the subunits of cAMP-dependent protein kinase or for the purification of the cAMP receptor subunit. Research on schizophrenia has shown that abnormalities in the cAMP signaling pathway, may contribute to the pathophysiology of the disorder.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous glycerol suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| matrix 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose |
| matrix activation cyanogen bromide | matrix activation cyanogen bromide | matrix activation cyanogen bromide | matrix activation cyanogen bromide |
| extent of labeling ≥2 μmol per mL | extent of labeling 1-5 μmol per mL | extent of labeling 1-5 μmol per mL | extent of labeling 1-5 μmol per mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A0144-1ML | 04061833326954 |
| A0144-5ML | 04061837769214 |