Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 651,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócparticle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Unwashedglass beads have been used:
- in the quantification of protein in fungal colonybiofilm
- in the lysis of microglial cells for the extraction andquantification of chlorophylls and cell mortality rate
- in the extraction ofDNA and RNA from microbial communities[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?