Przejdź do
G9143
Glass beads, unwashed
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
Synonim(y):
Raw Glass Beads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
1529,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
Application
Unwashed glass beads have been used for the extraction of DNA from Fonsecaea sp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9018G9268G1145
description
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
description
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
description
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
description
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)