Przejdź do
G9018
Glass beads, unwashed
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Synonim(y):
Glass beads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Application
Glass beads, unwashed have been used:
  • for lysing Clostridium difficile cells to perform assays of β-glucuronidase
  • in granular bed collection substrate which is used to connect downstream of the impactor in the nanoparticle respiratory deposition (NRD) sampler and provide a collection of particles
  • for the disintegration of leaf material to form fine powder for DNA extraction
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9143G9268G1145
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)