Przejdź do
G8134
Gallamine triethiodide
≥98% (TLC), allosteric muscarinic receptor antagonist, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
595,85 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
2643,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H60I3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
891.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-605-1
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
595,85 zł
Cena katalogowa701,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gallamine triethiodide, ≥98% (TLC), powder, muscarinic receptor antagonist
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
235 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].[I-].CC[N+](CC)(CC)CCOc1cccc(OCC[N+](CC)(CC)CC)c1OCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C30H60N3O3.3HI/c1-10-31(11-2,12-3)22-25-34-28-20-19-21-29(35-26-23-32(13-4,14-5)15-6)30(28)36-27-24-33(16-7,17-8)18-9;;;/h19-21H,10-18,22-27H2,1-9H3;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
REEUVFCVXKWOFE-UHFFFAOYSA-K
Application
Gallamine triethiodide has been used:
  • as a relaxant for measuring spinal trigeminal nucleus recordings from single neurons.[1]
  • as an antagonist in neuroblastoma cells as M2 receptor
  • to reduce eye movement during retinal surgery in rat[2]
Biochem/physiol Actions
Muscle relaxant; allosteric muscarinic receptor antagonist with an order of potency of M2 > M1 = M4 > M3 = M5. Ligand for the peripheral anionic binding site of acetylcholinesterase.
Gallamine triethiodide has anti-muscarinic effect. It is a competitive antagonist for the muscarinic receptor.[3] Gallamine is regarded as neuromuscular blocking agent.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8404C2920A5585
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 100 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
95% ethanol: soluble
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
174-175 °C (dec.) (lit.)
mp
200-201 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G8134-25G04061833643709
G8134-5G04061833643716