Przejdź do
G7132
Sodium glycocholate hydrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide sodium salt, Glycocholic acid sodium salt hydrate, N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine sodium salt, N-Cholylglycine sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
882,00 zł
661,50 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4930,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 460,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
30 060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H42NO6Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.60 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-730-9
Beilstein/REAXYS Number:
3854517
MDL number:
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
mol wt
micellar avg mol wt 900(lit.)
aggregation number
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
mp
210-215 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
General description
Sodium glycocholate hydrate is a conjugated bile salt and an ionic biologic detergent. [1]
Application
Sodium glycocholate hydrate has been used in a study to assess serum total bile acids via a fluorimetric and enzymatic method. [2] It has also been used in a study to investigate its effect on micelle formation and solubilization of testosterone. [3]
Biochem/physiol Actions
Bile Salt
Preparation Note
This product is synthetically prepared from naturally occuring cholic acid (Product No. C1129).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0557C644530968
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (NT)
aggregation number
1.9
aggregation number
6
aggregation number
2-3
aggregation number
3-12
mol wt
micellar avg mol wt 900(lit.)
mol wt
micellar avg mol wt 3100
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
mol wt
average mol wt 1200-5000
mp
210-215 °C (subl.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
CMC
1-4 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
2-6
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Micelle formation and testosterone solubilization by sodium glycocholate.
L Martis et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 61(11), 1757-1761 (1972-11-01)
Monalisa Mohapatra et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(22), 13461-13467 (2011-10-07)
The interaction of submicellar concentrations of various physiologically important unconjugated [sodium deoxycholate (NaDC), sodium cholate (NaC)] and conjugated [sodium glycodeoxycholate (NaGDC), sodium glycocholate (NaGC), sodium taurodeoxycholate (NaTDC), sodium taurocholate (NaTC)] bile salts with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) and dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) small unilamellar
Feilong Sun et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 170, 521-528 (2018-07-04)
Poorly soluble vitamin K cannot be absorbed by patients suffering from cholestasis due to extremely low level of bile salts in the intestine. A formulation of vitamin K including glycocholic acid (i.e. Konakion® MM), does not increase bioavailability because it
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G7132-100MG04061833642429
G7132-25G04061835512584
G7132-50G04061835545261
G7132-1G04061833642450
G7132-5G04061833642474
G7132-500MG04061833642467
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?