Przejdź do
C6445
Sodium cholate hydrate
BioXtra, ≥99%
Synonim(y):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Cholalic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H39NaO5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-643-5
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
MDL number:
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
impurities
≤0.05% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 1 M, clear, faintly yellow to yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
HLB
18
application(s)
(Protein Solubilization and Purification)
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Sodium cholate hydrate is a non-denaturing detergent used for the extraction of membrane proteins.
Application
Sodium cholate hydrate has been used in a study to assess infiltration of pressurized promoter solutions in a mesoporous silica.
Sodium cholate hydrate has been used:
  • as a component of biofilm growth media along with tryptic soy broth (TSB) to test the effects of each bile salt on biofilm formation
  • as a detergent to study its effect on cannabinoid receptor 1 (CB1) detection by western blot
  • as a promoter to prepare solution B for the synthesis of tungsten disulfide (WS2) on a SiO2/Si wafer
Features and Benefits
  • pH range 5-8
  • Suitable for membrane technology and culture media
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27029C1254C9282
assay
≥99%
assay
≥97.0% (dried material, NT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
application(s)
(Protein Solubilization and Purification)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
HLB
18
HLB
18
HLB
18
HLB
18
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cholate hydrate
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
Fang Fang et al.
Journal of bacteriology, 191(18), 5743-5757 (2009-07-14)
Commensal lactobacilli frequently produce bile salt hydrolase (Bsh) enzymes whose roles in intestinal survival are unclear. Twenty-six Lactobacillus salivarius strains from different sources all harbored a bsh1 allele on their respective megaplasmids. This allele was related to the plasmid-borne bsh1
Infiltration of pressurized promoter solutions in a mesoporous silica
Punyamurtula and Qiao
Microporous Mater., 103, 5-5 (2007)
Mavis Jiarong Li et al.
Current protocols in protein science, 98(1), e100-e100 (2019-11-21)
Lipid nanodiscs provide a native-like lipid environment for membrane proteins, and they have become a valuable platform for the study of membrane biophysics. A range of biophysical and biochemical analyses are enabled when membrane proteins are captured in lipid nanodiscs.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C6445-10G04061833511251
C6445-100G04061833511244
C6445-500G04061833511275
C6445-25G04061833511268
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?