Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 747,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
747,00 zł
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥97% (TLC)
mol wt
micellar avg mol wt 3100
aggregation number
6
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
CMC
1-4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥97% (TLC) | description ≥95% (HPLC) | description - | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| aggregation number 6 | aggregation number 6 | aggregation number - | aggregation number 1.9 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.5%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| cation traces Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Al: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Zn: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - | impurities - | impurities - |
| description anionic | description anionic | description anionic | description anionic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium taurodeoxycholate hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?