Przejdź do
G5776
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, nickel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
272,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
nickel
Packaging:
vial of 100 grids
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
nickel
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
hole W
42 μm
open area size
44%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2278G1528G5276
material
nickel
material
nickel
material
nickel
material
gold
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 25 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
grid size
1000 mesh × 25 μm pitch
grid size
100 mesh × 250 μm pitch
grid size
300 mesh × 83 μm pitch
hole W
42 μm
hole W
19 μm
hole W
208 μm
hole W
63 μm
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Thin-bar grids
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G5776-1VL04061838079060