Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 808,00 zł 767,60 zł |
Informacje o tej pozycji
767,60 zł
Cena katalogowa808,00 złZaoszczędź 5%material
gold
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
300 mesh × 83 μm pitch
hole W
63 μm
open area size
55%
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold | description grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel | description grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel | description grid size 400 mesh × 62 μm pitch, gold |
| material gold | material nickel | material nickel | material gold |
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| open area size 55% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| hole W 63 μm | hole W 19 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
| grid size 300 mesh × 83 μm pitch | grid size 1000 mesh × 25 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
| description Regular grids with center mark and solid border | description Thin-bar grids | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?