Przejdź do
G8404
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥550 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
Entner-Doudoroff enzyme, G6PD, G6PDH, NADP glucose 6-phosphate dehydrogenase, G-6-P-DH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
2000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥550 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Recombinant:
expressed in E. coli
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
mol wt
128 kDa
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
foreign activity
creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, hexokinase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G-6-P-DH) is a key regulatory enzyme in the first step of the pentose phosphate pathway.[1] G-6-P-DH is a glycoprotein with a molecular mass of 128 kDa (gel filtration).[2]G6PD is a dimer and consists of a single active site at each subunit.[3]
Research area: Cell Signaling
Application
Glucose-6-phosphate dehydrogenase has been used:
  • to test ketose reductase activity in developing maize endosperm.[4]
  • to determine the levels of mannose in coronary heart disease patient-derived serum[5]
  • to study its activity on extracellular polymeric substance (EPS) extract to determine cell lysis through sonication[6]
  • to determine the glucose uptake in cultured human muscle satellite cells[7]
Biochem/physiol Actions
G6PD provides all cells with reducing power as nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) which enables the cells to balance oxidative stress. Mutations in the G6PD gene are associated with X-linked G6PD deficiency, a hereditary genetic defect such as neonatal jaundice and acute hemolytic anemia.[8]
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 containing 50 mM Tris and 1 mM MgCl2, pH 7.5
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of D-glucose 6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per min in the presence of NAD at pH 7.8 at 30 °C.
The volume is lot specific and can be calculated using the data:
For example, lot 0000114274
Units per mg Protein = 846
Mg Protein per mL - 9
Units per mL = 7614
G8404-1000U = approx 132 ul
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8529G7877346774
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
biological source
bakers yeast
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized
mol wt
128 kDa
mol wt
-
mol wt
128 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.
Produkty
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Powiązane treści
Angelo Minucci et al.
IUBMB life, 61(1), 27-34 (2008-10-23)
Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is the most common defect of red blood cells. Although some different laboratory techniques or methods are employed for the biochemical screening, a strict relationship between biochemists, clinicians, and molecular biologists is necessary for a
Charles-David Dubé et al.
AMB Express, 9(1), 23-23 (2019-02-08)
Extracellular polymeric substances (EPS) play major roles in the efficacy of biofilms such as anaerobic granules, ranging from structural stability to more specific functions. The EPS of three granular anaerobic sludges of different origins were studied and compared. Particularly, the
Hemang M Parikh et al.
BMC endocrine disorders, 21(1), 32-32 (2021-03-01)
Insulin resistance (IR) in skeletal muscle is a key feature of the pre-diabetic state, hypertension, dyslipidemia, cardiovascular diseases and also predicts type 2 diabetes. However, the underlying molecular mechanisms are still poorly understood. To explore these mechanisms, we related global
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G8404-1KU04061833643976
G8404-200UN04061832730295
G8404-10KU04061833643969
G8404-2KU04061833643983
Questions
  1. Hallo, wieviel beträgt das Volumen für 1 kU? Vielen Dank.
    1 answer
    1. The volume is lot specific and can be calculated using the data provided in the Certificate of Analysis.
      For example, lot 0000114274
      Units per mg Protein = 846
      Mg Protein per mL - 9
      Units per mL = 7614
      G8404-1000U = approx 132 ul
      Please see the link below to review this Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/G8404-10KU0000241288.pdf