The UniProt accession for this product is P46406, and the expression system used is Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 684,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-609-4
MDL number:
684,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
Molecular Biology
form
powder
mol wt
~36 kDa
packaging
vial of 5 mg
technique(s)
electrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate into D-glycerate-1,3-bisphosphate as part of the glycolysis pathway. GAPDH has also been found to function in additional cellular process, such as transcription, apoptosis, oxidative stress and ER to Golgi transport.
Application
GAPDH protein is suitable for use as a molecular weight marker and protein standard for molecular biology applications, including western blotting and mass spectometry.
Biochem/physiol Actions
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate into D-glycerate-1,3-bisphosphate as part of the glycolysis pathway.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~36 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the uniprot accession and expression system used (if any)? Thanks.