Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 503,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥75 units/mg protein
composition
Protein, ≥80% biuret
foreign activity
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%, lactic dehydrogenase, myokinase, and pyruvate kinase ≤0.01%, triosephosphate isomerase ≤0.1%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- for measurements of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) activity assay
- to generate a linear standard curve to analyse GAPDH activity in the experimental samples collected from mice
- in anti-aggregation assays
- in purified GAPDH studies
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥75 units/mg protein | description Type X, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein | description ammonium sulfate suspension, ≥100 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥20 units/mg protein, 2× crystallization |
| specific activity ≥75 units/mg protein | specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein |
| biological source rabbit muscle | biological source - | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| foreign activity 3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%, triosephosphate isomerase ≤0.1%, lactic dehydrogenase, myokinase, and pyruvate kinase ≤0.01% | foreign activity Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, Triosephosphate isomerase ≤0.02% | foreign activity lactic dehydrogenase ≤0.5%, phosphoglucose isomerase ≤0.01%, pyruvate kinase ≤0.05% | foreign activity phosphoglucomutase ≤1.0%, phosphorylase a ≤10%, phosphorylase kinase ≤0.5%, phosphorylase phosphatase, debrancher enzyme, AMPase and ATPase ≤0.1% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?