Przejdź do
G5169
GGTI 298 trifluoroacetate salt hydrate
≥90% (HPLC), film
Synonim(y):
N-[[4-(2-(R)-Amino-3-mercaptopropyl)amino]-2-naphthylbenzoyl]leucine methyl ester trifluoroacetate salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33N3O3S · C2HF3O2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
593.66 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
film, lyophilized
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
film, lyophilized
impurities
<10% dimer
color
colorless
mp
99.5-100 °C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C27H33N3O3S.C2HF3O2/c1-17(2)13-25(27(32)33-3)30-26(31)23-12-11-20(29-15-19(28)16-34)14-24(23)22-10-6-8-18-7-4-5-9-21(18)22;3-2(4,5)1(6)7/h4-12,14,17,19,25,29,34H,13,15-16,28H2,1-3H3,(H,30,31);(H,6,7)/t19-,25+;/m1./s1
InChI key
WALKWJPZELDSKT-UFABNHQSSA-N
Gene Information
human ... PGGT1B(5229)
Application
GGTI 298 trifluoroacetate salt hydrate has been used as a geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor:
  • to study the anticancer effects of statins along with GGTI 298[1]
  • to study its combinatorial effects with FTI-277 on statin-mediated activation of extracellular signal-regulated kinase 5 (ERK5) in the human endothelium[2]
  • to evaluate the effect of protein geranylgeranylation (GG) inhibition on the breast cancer stem cell (CSC) population[3]
Biochem/physiol Actions
GGTI 298 is a cell-permeable, prodrug form of the geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor GGTI-297. It inhibits the processing of Rap 1A without effecting the processing of H-Ras.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5294SML1186F9932
form
film, lyophilized
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
colorless
color
white to beige
color
white to light brown
color
yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)