Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł 197,60 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
197,60 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 5%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
copper
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
hole W
42 μm
open area size
44%
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| material copper | material nickel | material nickel | material gold |
| open area size 44% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| hole W 42 μm | hole W 19 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
| description Regular grids with center mark and solid border | description Thin-bar grids | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G5026-1VL | 04061833296363 |