Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł 1861,50 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1861,50 zł
Cena katalogowa2190,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GS-2C4, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bovine, pig, human, rabbit
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using heat-induced antigen retrieval sections, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using human plasma
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSN(2934)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
SAB4200750 Anti-Gelsolin antibody, Mouse Monoclonal
clone GS-2C4, purified from hybridoma cell culture
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| species reactivity bovine, pig, human, rabbit | species reactivity rabbit, canine, human, mouse, monkey | species reactivity human, goat, sheep, guinea pig, pig, canine, feline, bovine | species reactivity marsupial (Ptoorous tridactylis PtK2 cell line), rat |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone GS-2C4, monoclonal | clone GS-2C4, monoclonal | clone BA-4, monoclonal | clone 7A8, monoclonal |
| Gene Information human ... GSN(2934) | Gene Information human ... GSN(2934) | Gene Information human ... ELN(2006) | Gene Information rat ... Plec1(64204) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G4896-100UL | 04061837720482 |
| G4896-.2ML | 04061837720468 |