Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 724,00 zł | |
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
724,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
BA-4, monoclonal
mol wt
antigen 67.5 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human, goat, sheep, guinea pig, pig, canine, feline, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using sheep arterial tissue, microarray: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELN(2006)
General description
Immunogen
Application
- immunohistochemistry
- immunostaining
- immunoblotting
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ELN(2006) | Gene Information human ... MYH11(4629) | Gene Information human ... MYH7(4625) | Gene Information human ... GSN(2934) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, goat, sheep, guinea pig, pig, canine, feline, bovine | species reactivity guinea pig, human, pig, canine, rabbit, chicken | species reactivity sheep, rat, bovine, hamster, pig, canine, feline, goat, chicken, mouse, rabbit, human, guinea pig | species reactivity bovine, pig, human, rabbit |
| clone BA-4, monoclonal | clone hSM-V, monoclonal | clone NOQ7.5.4D, monoclonal | clone GS-2C4, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E4013-100UL | 04061837883590 |
| E4013-.2ML | 04061837883583 |