Przejdź do
SAB4200750
Przeciwciało anty-żelazolinowe, mysie monoklonalne
clone GS-2C4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anit-AGEL, Anit-GSN, Czynnik depolimeryzujący anitynę(ADF)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GS-2C4, monoclonal
Application:
IF, IHC, IP
Citations:
6
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
GS-2C4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
~85 kDa
species reactivity
rabbit, canine, human, mouse, monkey
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 1-2.5 μg/mL using MDCK cell line extract, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSN(2934)
General description
Przeciwciało anty-Gelsolin, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy GS-2C4 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów od immunizowanej myszy. Gelsolina działa w co najmniej dwóch wariantach kodowanych przez pojedynczy gen i znajduje się zarówno wewnątrzkomórkowo (w cytozolu i mitochondriach), jak i zewnątrzkomórkowo (w osoczu krwi).
Immunogen
Ludzka gelsolina osoczowa
Application
Przeciwciało anty-Gelsolin, Mouse Monoclonal zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemia
  • immunoprecypitacja
Biochem/physiol Actions
Gelsolina, znana również jako czynnik depolimeryzacji aktyny (ADF), GSN, AGEL lub Brevin, jest zależnym od wapnia białkiem wiążącym aktynę. Gelsolina działa jako główny modulator tworzenia i demontażu włókien aktyny i jest zaangażowana w różne mechanizmy komórkowe, w tym apoptozę, transdukcję sygnału, regulację transkrypcji i procesy epigenetyczne. Gelsolina osoczowa różni się sekwencją od wariantu cytoplazmatycznego, posiadając 25-aminokwasowe przedłużenie N-końcowe. Główną funkcją cytoplazmatycznej gelsoliny jest remodelowanie cytoszkieletu aktynowego. Główną rolą gelsoliny osoczowej jest skanowanie w poszukiwaniu włókien aktyny, które są uwalniane przez uszkodzoną tkankę do krwiobiegu i wiązanie ich w trybie zmiatacza, zapobiegając zwiększaniu lepkości krwi przez aktynę. Poziomy gelsoliny korelują ze stanem zapalnym oraz kilkoma chorobami i patologiami, w tym rakiem, infekcją, uszkodzeniem serca, chorobami płuc, chorobą Alzheimera i starzeniem się, co czyni ją potencjalnym biomarkerem o wartościach diagnostycznych i prognostycznych.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4896SAB4200182SAB4200710
clone
GS-2C4, monoclonal
clone
GS-2C4, monoclonal
clone
GR6, monoclonal
clone
hCP, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... GSN(2934)
Gene Information
human ... GSN(2934)
Gene Information
human ... GSR(2936)
Gene Information
human ... CNN1(1264)
species reactivity
rabbit, canine, human, mouse, monkey
species reactivity
bovine, pig, human, rabbit
species reactivity
human
species reactivity
bovine, monkey, human, rabbit, ferret, mouse, hamster, rat, canine, pig
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)