Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 243,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 763,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócparticle size
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
- in the homogenization of mice retinas to extract and detect phosphatidylinositol[1]
- to extract RNA from Lactarius quietus ectomycorrhizas (ECMs)
- to extract cytokinin-binding proteins (CBP) from Synechocystis lysate
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size ≤106 μm (−140 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Hussein Anani et al.
Scientific reports, 9(1), 7931-7931 (2019-05-30)
We used phenotypic, genomic and phylogenetic information following the taxono-genomics approach to demonstrate that strain Marseille-P3254, isolated from an ileal sample of a 76-year old woman who underwent upper and lower digestive tract endoscopy for esophagitis and colonic polyp, is
Possible involvement of cyanobacteria in the formation of plant hormonal system
Shevchenko G V, et al.
Russian Journal of Plant Physiology, 61(2), 154-159 (2014)
Danielle France et al.
FEBS letters, 591(4), 581-589 (2017-01-29)
The ciliated protozoan Vorticella convallaria is noted for its exceptionally fast adenosine triphosphate-independent cellular contraction, but direct measurements of contractile force have proven difficult given the length scale, speed, and forces involved. We used high-speed video microscopy to image live
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G4649-1KG | 04061826186084 |
| G4649-10G | 04061832327952 |
| G4649-500G | 04061832327969 |
| G4649-100G | 04061832327945 |