Przejdź do
G1277
Glass beads, acid-washed
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
Synonim(y):
Glass beads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
  • for the extraction of nucleic acids from pathogens
  • for the preparation of Yarrowialipolytica cell extracts
  • in chromatin immunoprecipitation assay of rat aorta tissues
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1145G1152G4649
description
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
description
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
description
710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve)
description
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve)
particle size
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)