Przejdź do
G1152
Glass beads, acid-washed
710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve)
Synonim(y):
Glass Beads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
2517,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
particle size
710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
  • in the extraction of proteins from antigen-expressing transgenic lines of Nicotiana tabacum L.
  • to extract DNA of Candida albicans from human and murine blood samples
  • to measure lipid yield from microalga C.homosphaera by adopting different methods of cell disruption methods
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1145G1277G4649
particle size
710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
particle size
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)