Przejdź do
G2878
Glycocholic acid hydrate
synthetic, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide, Cholylglycine, N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
740,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9280,00 zł
6960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.62 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2955826
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
description
anionic
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
average mol wt 1000
aggregation number
2.1
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
CMC
7.1
functional group
amide
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
WDKPRHOCWKLQPK-ZUHYDKSRSA-N
Application
Glycocholic acid hydrate has been used in a study to assess the invasiveness of Cryptosporidium spp. Into cultured cells. [1] It has also been used in a study to investigate the interaction of chitosan and oil-in-water emulsions under conditions simulating the digestive system. [2]
Biochem/physiol Actions
Bile Acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
739707T9034739723
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (CP)
assay
≥95% (HPLC)
assay
98% (CP)
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
aggregation number
2.1
aggregation number
-
aggregation number
4
aggregation number
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
CMC
7.1
CMC
-
CMC
3-11 mM (20-25°C)
CMC
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Powiązane treści
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.
Toshiharu Ninomiya
Current diabetes reports, 14(5), 487-487 (2014-03-14)
Growing epidemiologic evidence has suggested that people with diabetes mellitus are at an increased risk for the development of dementia. However, the results for the subtypes of dementia are inconsistent. This review examines the risk of dementia in people with
Judith Vandepitte et al.
Sexually transmitted diseases, 41(4), 233-237 (2014-03-14)
Recent antimicrobial resistance data for Neisseria gonorrhoeae are lacking in Uganda, where, until 2010, ciprofloxacin was the nationally recommended first-line treatment of presumptive gonorrhea. This study assessed the antimicrobial susceptibility patterns of N. gonorrhoeae isolates cultured from female sex workers
Jacqueline M Major et al.
The Journal of nutrition, 144(5), 729-733 (2014-03-14)
Vitamin E (α-tocopherol) plays a key role in the regulation of cell growth and differentiation and has been studied as a potential chemopreventive agent for prostate cancer. The association of serum vitamin E concentrations with cancer risk may be modified
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G2878-1G04061826754702
G2878-100MG04061833629468
G2878-500MG04061833271193
G2878-25G04061833629505
G2878-5G04061833629536
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?