Merck
739707
Sigma-Aldrich
Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
2α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic-2,2,4,4-d4 acid N-(carboxymethyl)amide, N-(3α,12α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2-,2,4,4-d4)glycine, Glycodesoxycholic-2,2,4,4-d4 acid
Wybierz wielkość
5 MG
806,31 zł
10 MG
244,00 zł
806,31 zł
Cena katalogowa867,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
806,31 zł
10 MG
244,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26D4H39NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
806,31 zł
Cena katalogowa867,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
Klucz InChI
WVULKSPCQVQLCU-JHVXYEQYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)